Clindamycin phosphate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Clindamycin 2-Dihydrogen Phosphate, (2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1S,2S)-2-Chloro-1-((2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamido)propyl)-4,5-dihydroxy-2-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3-yl dihydrogen phosphate
C2257-25G
C2257-5G
TCIAC2257-25GEA
150
EUR
TCIAC2257-25G
TCIAC2257-5G
Clindamycin phosphate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Clindamycin phosphate
Formula:
C₁₈H₃₄ClN₂O₈PS MW: 504,96 g/mol Pto. de fusión: 114°C |
Número MDL:
MFCD07793328 Núm. CAS: 24729-96-2 EINECS: 246-433-0 Índice Merck: 14,02356 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % (calcd.on anh.substance) |
Specific rotation [a]20/D | +115.0 to +130.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 6.0 % |