Chlorothiazide ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulphonamide 1,1-Dioxide
C2259-25G C2259-5G
TCIAC2259-25GEA 77 EUR
TCIAC2259-25G TCIAC2259-5G
Chlorothiazide ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Chlorothiazide
Formula: C₇H₆ClN₃O₄S₂
MW: 295,71 g/mol
Pto. de fusión: 348°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00058576
Núm. CAS: 58-94-6
EINECS: 200-404-9
Índice Merck: 14,02168
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %