Carvedilol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol
C2260-25G C2260-5G
TCIAC2260-25GEA 313 EUR
TCIAC2260-25G TCIAC2260-5G
Carvedilol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Carvedilol
Formula: C₂₄H₂₆N₂O₄
MW: 406,48 g/mol
Número MDL: MFCD00864692
Núm. CAS: 72956-09-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,01873
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89cd7bf623930b02fa6f9e363654898b8797ff30&vid=89cd7bf623930b02fa6f9e363654898b8797ff30&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C