(R)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2265-25G C2265-5G
TCIAC2265-25GEA 178 EUR
TCIAC2265-25G TCIAC2265-5G
(R)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC)
(R)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Formula: C₆H₁₁ClO₂
Pto. Ebullición: 63°C
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00273371
Núm. CAS: 57044-24-3
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dc789532361523efbcfcbb814e9e288c57eb8f3&vid=9dc789532361523efbcfcbb814e9e288c57eb8f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +40.0 to +48.0 deg (neat)