2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2269-5G C2269-25G
TCIAC2269-5GEA 16 EUR
TCIAC2269-5G TCIAC2269-25G
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClNO
Número MDL: MFCD00277472
Núm. CAS: 86604-75-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %