2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Methyl 2-Chloro-N-methylacetohydroxamate

C2272-25G C2272-5G
TCIAC2272-25GEA 139 EUR
TCIAC2272-25G TCIAC2272-5G
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
Formula: C₄H₈ClNO₂
MW: 137,56 g/mol
Pto. Ebullición: 95°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134232
Núm. CAS: 67442-07-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR