4-Cloroquinolina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2284-1G C2284-5G
TCIAC2284-1GEA 39 EUR
TCIAC2284-1G TCIAC2284-5G
4-Cloroquinolina ≥97.0% (por GC)
4-Cloroquinolina
Formula: C₉H₆ClN
Pto. Ebullición: 261°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006773
Núm. CAS: 611-35-8
EINECS: 210-267-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df5ba2139acca291b0f9d1224c81e7ecf9e2fd8a&vid=df5ba2139acca291b0f9d1224c81e7ecf9e2fd8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %