7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2293-25G C2293-5G
TCIAC2293-25GEA 66 EUR
TCIAC2293-25G TCIAC2293-5G
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉ClFNO₃
Número MDL: MFCD00792458
Núm. CAS: 86393-33-1
EINECS: 405-050-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %