Chloroquine diphosphate salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N4-(7-Chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine bis(phosphate), N4-(7-Chloro-4-quinolyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine Diphosphate, 7-Chloro-4-[4-(diethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline Diphosphate, Chloroquine phosphate
C2301-25G C2301-500G C2301-100G
TCIAC2301-25GEA 43 EUR
TCIAC2301-25G TCIAC2301-500G TCIAC2301-100G
Chloroquine diphosphate salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Chloroquine diphosphate salt
Formula: C₁₈H₂₆ClN₃
Pto. de fusión: 199°C
Número MDL: MFCD00069852
Núm. CAS: 50-63-5
EINECS: 200-055-2
Índice Merck: 14,02163
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %