1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
C2302-25G C2302-5G
TCIAC2302-25GEA 125 EUR
TCIAC2302-25G TCIAC2302-5G
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona
Formula: C₂₁H₂₀O₆
MW: 368,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00008365
Núm. CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Índice Merck: 14,02673
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 182.0 to 188.0 deg-C