Ácido 7-aminoenántico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ácido 7-aminoheptanoico
H27519.03
H27519.06
H27519.03EA
135
EUR
H27519.03
H27519.06
Ácido 7-aminoenántico 98%
Ácido 7-aminoenántico
Purity: 98%
CAS No.: 929-17-9
Molecular Formula: H2N(CH2)6CO2H
Formula Weight: 145.19
Melting Point: 194-196°
Beilstein Reference: 906887
Formula:
C₇H₁₅NO₂ MW: 145.2 g/mol Pto. de fusión: 194…196 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008242 Núm. CAS: 929-17-9 EINECS: 213-197-5 |