Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Chloro[1,3-bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I), [1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper chloride
C2304-1G
C2304-200MG
TCIAC2304-1GEA
114
EUR
TCIAC2304-1G
TCIAC2304-200MG
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
Formula:
C₂₇H₃₆ClCuN₂ MW: 487.60 g/mol |
Número MDL:
MFCD09264276 Núm. CAS: 578743-87-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |