6-Chloro-7-deazapurine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
C2306-1G C2306-5G
TCIAC2306-1GEA 55 EUR
TCIAC2306-1G TCIAC2306-5G
6-Chloro-7-deazapurine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Chloro-7-deazapurine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153.57 g/mol
Pto. de fusión: 188°C
Número MDL: MFCD01686865
Núm. CAS: 3680-69-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %