4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
C2309-5G
C2309-1G
TCIAC2309-5GEA
135
EUR
TCIAC2309-5G
TCIAC2309-1G
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide
Formula:
C₁₅H₁₄ClNO₂ |
Número MDL:
MFCD00218513 Núm. CAS: 41859-57-8 EINECS: 255-566-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 172.0 to 176.0 deg-C |