Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2-Thiophenecarboxylato)copper(I), Copper(I) thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Copper(I) Salt, CuTC
C2312-1G C2312-5G
TCIAC2312-1GEA 30 EUR
TCIAC2312-1G TCIAC2312-5G
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Formula: C₅H₃CuO₂S
MW: 190,68 g/mol
Número MDL: MFCD02183524
Núm. CAS: 68986-76-5
Índice Merck: 14,02521
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Content (Copper) 30.0 to 40.0 %