Cetirizine dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cetirizine 2HCl, 2-(2-(4-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)acetic acid dihydrochloride
C2316-25G C2316-5G
TCIAC2316-25GEA 322 EUR
TCIAC2316-25G TCIAC2316-5G
Cetirizine dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cetirizine dihydrochloride
Formula: C₂₁H₂₅ClN₂O₃
MW: 461.81 g/mol
Pto. de fusión: 225°C
Número MDL: MFCD00941428
Núm. CAS: 83881-52-1
Índice Merck: 14,02022
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %