5-Chloro-1-methylimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2317-25G C2317-5G
TCIAC2317-25GEA 198 EUR
TCIAC2317-25G TCIAC2317-5G
5-Chloro-1-methylimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Chloro-1-methylimidazole
Formula: C₄H₅ClN₂
Pto. Ebullición: 85°C
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00014505
Núm. CAS: 872-49-1
EINECS: 212-827-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %