1,3,5-Cyclohexanetricarbonitrile (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,3,5-Tricyanocyclohexane
C2327-1G C2327-5G
TCIAC2327-1GEA 112 EUR
TCIAC2327-1G TCIAC2327-5G
1,3,5-Cyclohexanetricarbonitrile (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Cyclohexanetricarbonitrile (cis and trans mixture)
Formula: C₉H₉N₃
MW: 159.19 g/mol
Pto. Ebullición: 200°C
Número MDL: MFCD08276327
Núm. CAS: 183582-92-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)