3-Chloropyridine N-Oxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Chloropyridine 1-oxide
C2329-1G C2329-5G
TCIAC2329-1GEA 79 EUR
TCIAC2329-1G TCIAC2329-5G
3-Chloropyridine N-Oxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Chloropyridine N-Oxide
Formula: C₅H₄ClNO
MW: 129,54 g/mol
Pto. Ebullición: 89°C
Número MDL: MFCD00128857
Núm. CAS: 1851-22-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C