5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2339-1G C2339-5G
TCIAC2339-1GEA 26 EUR
TCIAC2339-1G TCIAC2339-5G
5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid
Formula: C₆H₄ClNO₃
Pto. de fusión: 262°C
Número MDL: MFCD00204158
Núm. CAS: 38076-80-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %