Ácido 2-cloro-4-hidroxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2349-1G C2349-5G
TCIAC2349-1GEA 84 EUR
TCIAC2349-1G TCIAC2349-5G
Ácido 2-cloro-4-hidroxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-cloro-4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₅ClO₃
MW: 172,57 g/mol
Pto. de fusión: 159°C
Número MDL: MFCD00045855
Núm. CAS: 56363-84-9
EINECS: 260-132-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)