Cyromazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2366-25G C2366-5G
TCIAC2366-25GEA 138 EUR
TCIAC2366-25G TCIAC2366-5G
Cyromazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cyromazine
Formula: C₆H₁₀N₆
Número MDL: MFCD00078650
Núm. CAS: 66215-27-8
EINECS: 266-257-8
Índice Merck: 14,02775
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C