Ácido 4-oxo-4H-cromeno-3-carboxílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2367-1G C2367-5G
TCIAC2367-1GEA 25 EUR
TCIAC2367-1G TCIAC2367-5G
Ácido 4-oxo-4H-cromeno-3-carboxílico ≥98.0% (por GC)
Ácido 4-oxo-4H-cromeno-3-carboxílico
Formula: C₁₀H₆O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00017338
Núm. CAS: 39079-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b1267a96036130eb99e51406302a4a16f967822&vid=5b1267a96036130eb99e51406302a4a16f967822&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 198.0 to 203.0 deg-C