6-Chloropyrimidin-4(1H)-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-4(1H)-pyrimidinone, 6-Chloro-4-pyrimidinol, 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine
C2368-1G C2368-5G
TCIAC2368-1GEA 42 EUR
TCIAC2368-1G TCIAC2368-5G
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one
Formula: C₄H₃ClN₂O
MW: 130,5324 g/mol
Número MDL: MFCD00233957
Núm. CAS: 4765-77-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 198.0 deg-C