Citalopram hydrobromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrobromide
C2370-1G C2370-5G
TCIAC2370-1GEA 80 EUR
TCIAC2370-1G TCIAC2370-5G
Citalopram hydrobromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Citalopram hydrobromide
Formula: C₂₀H₂₁FN₂O
MW: 405.31 g/mol
Número MDL: MFCD02101306
Núm. CAS: 59729-32-7
EINECS: 261-890-6
Índice Merck: 14,02318
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %