6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC) for biochemical research
Proveedor: TCI
Sinónimos: Rose-Gal, Salmon-Gal
C2371-100MG C2371-20MG
TCIAC2371-100MGEA 74 EUR
TCIAC2371-100MG TCIAC2371-20MG
6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC) for biochemical research
6-Chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Formula: C₁₄H₁₆ClNO₆
MW: 329.733 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00467206
Núm. CAS: 138182-21-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -43.0 to -47.0 deg (C=1, MeOH)
beta-Galactosidase detection test to pass test