Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]silver ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1H-imidazol-2(3H)-ylidene)silver(III) chloride
C2373-1G
C2373-200MG
TCIAC2373-1GEA
108
EUR
TCIAC2373-1G
TCIAC2373-200MG
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]silver ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]silver
Formula:
C₂₇H₃₆AgClN₂ MW: 531,92 g/mol |
Número MDL:
MFCD15072152 Núm. CAS: 873297-19-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |