1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(2-Chloroethyl)hexamethyleneimine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)azepane hydrochloride
C2379-25G C2379-5G
TCIAC2379-25GEA 56 EUR
TCIAC2379-25G TCIAC2379-5G
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride
Formula: C₈H₁₆ClN
Número MDL: MFCD00012842
Núm. CAS: 26487-67-2
EINECS: 247-733-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %