6-Cyano-9-(diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2404-200MG
C2404-1G
TCIAC2404-200MGEA
138
EUR
TCIAC2404-200MG
TCIAC2404-1G
6-Cyano-9-(diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
6-Cyano-9-(diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
Formula:
C₂₁H₁₇N₃O₂ |
Núm. CAS:
128119-95-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Green to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |