Ácido 8-aminocaprílico 99+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Ácido ω-aminocaprílico, Ácido ω-aminooctanoico, Ácido 8-aminooctanoico

226830010 226830050
ACRO226830010EA 53.8 EUR
ACRO226830010 ACRO226830050
Ácido 8-aminocaprílico 99+%
Ácido 8-aminocaprílico
Formula: C₈H₁₇NO₂
MW: 159.23 g/mol
Pto. Ebullición: 289
Pto. de fusión: 194…196 °C
Densidad: 1.221
Número MDL: MFCD00008245
Núm. CAS: 1002-57-9
EINECS: 213-687-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR