Cyhalofop butyl ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2417-1G C2417-25G
TCIAC2417-1GEA 33 EUR
TCIAC2417-1G TCIAC2417-25G
Cyhalofop butyl ≥97.0% (por GC)
Cyhalofop butyl
Formula: C₂₀H₂₀FNO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631151
Núm. CAS: 122008-85-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C