Chloro(1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene)copper(I) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
C2422-1G C2422-200MG
TCIAC2422-1GEA 131 EUR
TCIAC2422-1G TCIAC2422-200MG
Chloro(1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene)copper(I) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Chloro(1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene)copper(I)
Formula: C₂₁H₂₄ClCuN₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD15144833
Núm. CAS: 873779-78-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %