4-(2-Chloroethylsulphonyl)butyric acid 97,0 GC, T
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2428-25G
C2428-5G
TCIAC2428-25GEA
131
EUR
TCIAC2428-25G
TCIAC2428-5G
4-(2-Chloroethylsulphonyl)butyric acid 97,0 GC, T
4-(2-Chloroethylsulphonyl)butyric acid
Formula:
C₆H₁₁ClO₄S MW: 214.66 g/mol |
Núm. CAS:
121315-24-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |