3-(2-Chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
C2433-25G C2433-5G
TCIAC2433-25GEA 219 EUR
TCIAC2433-25G TCIAC2433-5G
3-(2-Chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(2-Chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Formula: C₁₁H₁₅ClN₂O
MW: 226,70 g/mol
Número MDL: MFCD06200813
Núm. CAS: 63234-80-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C