Ácido 8-aminocaprílico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ácido ω-aminocaprílico, Ácido ω-aminooctanoico, Ácido 8-aminooctanoico
A17353.06 A17353.03 A17353.14
A17353.06EA 198 EUR
A17353.06 A17353.03 A17353.14
Ácido 8-aminocaprílico 99%
Ácido 8-aminocaprílico
Purity: 99% CAS No.: 1002-57-9 Molecular Formula: NH2(CH2)7CO2H Formula Weight: 159.23 Melting Point: 193-196° MDL No.: MFCD00008245
Formula: C₈H₁₇NO₂
MW: 159.23 g/mol
Pto. Ebullición: 289
Pto. de fusión: 193…196 °C
Densidad: 1.221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008245
Núm. CAS: 1002-57-9
EINECS: 213-687-9