3-Cyclohexene-1-methanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C2435-25G C2435-250G
TCIAC2435-25GEA 63 EUR
TCIAC2435-25G TCIAC2435-250G
3-Cyclohexene-1-methanol ≥98.0% (por GC)
3-Cyclohexene-1-methanol
Formula: C₇H₁₂O
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de inflamación: 73°C
Número MDL: MFCD00001574
Núm. CAS: 1679-51-2
EINECS: 216-847-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %