5-Chloro-2-thiophenesulphonamide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chlorothiophene-2-sulphonamide, 2-Chloro-5-sulphamoylthiophene
C2441-1G C2441-5G
TCIAC2441-1GEA 40 EUR
TCIAC2441-1G TCIAC2441-5G
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide
Formula: C₄H₄ClNO₂S₂
MW: 197,65 g/mol
Número MDL: MFCD00052584
Núm. CAS: 53595-66-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C