Cyclohexylmethyl acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C2443-25G
C2443-5G
TCIAC2443-25GEA
236
EUR
TCIAC2443-25G
TCIAC2443-5G
Cyclohexylmethyl acetate ≥98.0% (por GC)
Cyclohexylmethyl acetate
Formula:
C₉H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 183°C |
Núm. CAS:
937-55-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |