3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-3,3-dimethoxypropane
C2458-25G C2458-5G
TCIAC2458-25GEA 178 EUR
TCIAC2458-25G TCIAC2458-5G
3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal ≥93.0% (por GC)
3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal
Formula: C₅H₁₁ClO₂
MW: 138,59 g/mol
Pto. Ebullición: 45°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16038653
Núm. CAS: 35502-06-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %