2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2467-1G
C2467-5G
TCIAC2467-1GEA
39
EUR
TCIAC2467-1G
TCIAC2467-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula:
C₅H₂ClF₃N₂ Pto. Ebullición: 60°C Pto. de inflamación: 49°C |
Número MDL:
MFCD00115111 Núm. CAS: 33034-67-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |