5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylate, 5-FAM-N-succinimidyl ester, 5-Carboxyfluorescein NHS ester, 5-FAM SE
C2479-20MG C2479-100MG
TCIAC2479-20MGEA 126 EUR
TCIAC2479-20MG TCIAC2479-100MG
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) ≥90.0% (by HPLC)
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE)
Formula: C₂₅H₁₅NO₉
MW: 473,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077322
Núm. CAS: 92557-80-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C