Clofarabine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
C2500-100MG C2500-20MG
TCIAC2500-100MGEA 155 EUR
TCIAC2500-100MG TCIAC2500-20MG
Clofarabine ≥98.0% (by HPLC)
Clofarabine
Formula: C₁₀H₁₁ClFN₅O₃
Pto. de fusión: 227°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00871077
Núm. CAS: 123318-82-1
Índice Merck: 14,02372
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%