Ciprofloxacin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid
C2510-25G
C2510-5G
TCIAC2510-25GEA
87
EUR
TCIAC2510-25G
TCIAC2510-5G
Ciprofloxacin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ciprofloxacin
Formula:
C₁₇H₁₈FN₃O₃ Pto. de fusión: 265°C |
Número MDL:
MFCD00185755 Núm. CAS: 85721-33-1 Índice Merck: 14,02314 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |