Ácido 3-cloro-2,4-difluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2517-5G C2517-25G
TCIAC2517-5GEA 78 EUR
TCIAC2517-5G TCIAC2517-25G
Ácido 3-cloro-2,4-difluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-cloro-2,4-difluorobenzoico
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
Número MDL: MFCD01631387
Núm. CAS: 154257-75-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C