Cromolyn disodium salt hydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid) Disodium Salt, Disodium Cromoglycate
C2521-5G
C2521-25G
TCIAC2521-5GEA
96
EUR
TCIAC2521-5G
TCIAC2521-25G
Cromolyn disodium salt hydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cromolyn disodium salt hydrate
Formula:
C₂₃H₁₆O₁₁·xH₂O |
Número MDL:
MFCD00057744 Núm. CAS: 15826-37-6 EINECS: 239-926-7 Índice Merck: 14,02590 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 10.0 % |