4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Carboxy-3-chlorobenzeneboronic acid
C2523-1G C2523-5G
TCIAC2523-1GEA 68 EUR
TCIAC2523-1G TCIAC2523-5G
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39 g/mol
Número MDL: MFCD06656268
Núm. CAS: 136496-72-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %