2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride, Lansoprazole Chloromethyl Impurity
C2532-25G C2532-5G
TCIAC2532-25GEA 56 EUR
TCIAC2532-25G TCIAC2532-5G
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride
Formula: C₉H₉ClF₃NO
MW: 276,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00800224
Núm. CAS: 127337-60-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %