4-Chlorophenyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C2545-5G C2545-1G
TCIAC2545-5GEA 66 EUR
TCIAC2545-5G TCIAC2545-1G
4-Chlorophenyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chlorophenyl chloroformate
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de inflamación: 103°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000638
Núm. CAS: 7693-45-0
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %