Clozapine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine
C2547-1G C2547-100MG
TCIAC2547-1GEA 225 EUR
TCIAC2547-1G TCIAC2547-100MG
Clozapine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Clozapine
Formula: C₁₈H₁₉ClN₄
MW: 326,83 g/mol
Número MDL: MFCD00153785
Núm. CAS: 5786-21-0
EINECS: 227-313-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,02423
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C