5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2549-1G C2549-5G
TCIAC2549-1GEA 27 EUR
TCIAC2549-1G TCIAC2549-5G
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₅ClN₂O₂S
Pto. de fusión: 170°C
Número MDL: MFCD00173907
Núm. CAS: 61727-33-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %